Learn More
Lanthanpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491967
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthanpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491967
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15491967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044182.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Luft und Feuchtigkeit
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Farbe Grau bis silberfarben
Aussehen Gray to silver powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Menge 5 g
Netzgröße -40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM09L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number044182.06,044182.14
ChargennummerR03H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number044182.06,044182.14
ChargennummerY22H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044188.JN,044182.06,044182.14
ChargennummerK03P12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044188.JN,044182.06,044182.14
ChargennummerH21N08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044188.JN,044182.06,044182.14
Name des Produkts
Lanthanpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >