Learn More
Feste Lanthanstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11390689
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Feste Lanthanstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390689
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11390689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000175.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Farbe Silberfarben bis weiß
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Silvery-white pieces
Dichte 6.17g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Menge 25 g
Verpackung unter Mineralöl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS11K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number000175.14,000175.22
ChargennummerY09J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number000175.14,000175.22
ChargennummerP16I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000175.14,000175.22
ChargennummerP14I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000175.14,000175.22
ChargennummerY30G029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000175.14,000175.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum pieces
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Feste Lanthanstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >