Learn More
Lanthan-Nickelpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
96.15 CHF - 353.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12196-72-4
Summenformel LaNi5
Molekulargewicht (g/mol) 432.37
MDL-Nummer MFCD00198177
InChI-Schlüssel BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC-Name Lanthan; Nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089133.06
5 g
96.15 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11359389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089133.14
25 g
353.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H260-H350-H317
Entzündbarer Feststoff.
In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Kann zu Krebs führen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-372-5
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Verpackt unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan-Nickelpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals