Learn More
Lanthan-Nickelpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum nickel powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.5% |
Netzgröße | −100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Name des Produkts
Lanthan-Nickelpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur