Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.99 % (REO), Ca 10 ppm max., AAS-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-81-8 | La2O3
105.00 CHF - 1080.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
Summenformel | La2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00011071 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011266.18 |
50 g |
105.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011266.30 |
250 g |
364.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11366338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011266.A1 |
1 kg |
1080.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacturing of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics. In addition, it is used as a catalyst to effect certain organic transformations. It is one of the active ingredients and finds application in thermoelectric and piezoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-81-8 | |
La2O3 | |
MFCD00011071 |
Spezifikation
4200°C | |
2307°C | |
1312-81-8 | |
Pulver | |
La2O3 | |
Insoluble in water,but soluble in dilute acid. | |
AAS | |
Hygroskopisch | |
6.51 |
Lanthanum(III) oxide | |
For AAS analysis | |
Weiß | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011071 | |
325.82 | |
Geruchsneutral | |
White powder/lump |
Sicherheit und Handhabung
H315-H319-H335:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen