Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.99 % (REO), Ca 10 ppm max., AAS-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346338
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-oxid, 99.99 % (REO), Ca 10 ppm max., AAS-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346338
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11346338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011266.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacturing of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics. In addition, it is used as a catalyst to effect certain organic transformations. It is one of the active ingredients and finds application in thermoelectric and piezoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
MDL-Nummer MFCD00011071
Spezifikation
Siedepunkt 4200°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxide
Schmelzpunkt 2307°C
Namenshinweis For AAS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,but soluble in dilute acid.
Formelmasse 325.82
Güte AAS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder/lump
Dichte 6.51
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW07K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number011266.18,011266.A1,011266.30
ChargennummerU06K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number011266.18,011266.A1,011266.30
ChargennummerX19I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number011266.18,011266.A1,011266.30
ChargennummerW06J058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number011266.18,011266.A1,011266.30
ChargennummerU15J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number011266.18,011266.A1,011266.30
Name des Produkts
Lanthan(III)-oxid, 99.99 % (REO), Ca 10 ppm max., AAS-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >