Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
262.00 CHF - 1105.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
MDL-Nummer MFCD00011071
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11308788
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041644.18
50 g
262.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11398778
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041644.30
250 g
1105.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum(III) oxide is used for vacuum deposition. It is also acts as a precursor to LAMOX fast ion conductors. It is also employed in the manufacture of special alloys, optical glass and refractory materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1312-81-8
MFCD00011071
Spezifikation
4200°C
2307°C
Gesinterter Klumpen
MFCD00011071
Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
99.9%
Hygroskopisch
Lanthanum(III) oxide
1312-81-8
(Metallbasis)
14,5363
325.82
Geruchsneutral
6.51 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals