Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308788
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308788
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11308788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041644.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Vakuumabscheidung
Lanthanum(III) oxide is used for vacuum deposition. It is also acts as a precursor to LAMOX fast ion conductors. It is also employed in the manufacture of special alloys, optical glass and refractory materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
MDL-Nummer MFCD00011071
Spezifikation
Siedepunkt 4200°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxide
Schmelzpunkt 2307°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.51 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP02E030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2022 Catalog Number041644.18,041644.30
ChargennummerB16Y041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041644.18,041644.30
ChargennummerX12H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041644.18,041644.30
ChargennummerU30H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041644.18,041644.30
ChargennummerF16X028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041644.18,041644.30
Name des Produkts
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >