Learn More
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™
37.56 CHF - 145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-94-8
Summenformel LaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 324.92
MDL-Nummer MFCD00011067
InChI-Schlüssel FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 45051674
SMILES [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11452687
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14890.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11462687
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14890.36
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Lanthan(III)-nitrathydrat dient als Rohstoff für die elektrochemische Synthese von LaMnO4, einer Dünnschichtbeschichtung auf Edelstahlsubstrat. Es wird auch in der Herstellung von La2O2S verwendet Darüber hinaus wird es in Leuchtmitteln, Leuchtstoffröhren und Wärmeübertragungsmessungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire; oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-238-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5075000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™