Learn More
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11452687
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11452687
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11452687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14890.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Lanthan(III)-nitrathydrat dient als Rohstoff für die elektrochemische Synthese von LaMnO4, einer Dünnschichtbeschichtung auf Edelstahlsubstrat. Es wird auch in der Herstellung von La2O2S verwendet Darüber hinaus wird es in Leuchtmitteln, Leuchtstoffröhren und Wärmeübertragungsmessungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-94-8
Summenformel LaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 324.92
MDL-Nummer MFCD00011067
InChI-Schlüssel FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 45051674
SMILES [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 40°C
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈22 bis 25 %
Strukturformel La(NO3)3·xH2O
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hydrat
Formelmasse 324.92 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer61180079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberA14890.36,A14890.22
ChargennummerK01Q037A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberA14890.36,A14890.22
Chargennummer10139860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberA14890.36,A14890.22
Chargennummer10147137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberA14890.36,A14890.22
Chargennummer10152387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberA14890.36,A14890.22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™ >