Learn More
Lanthanchlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
111.00 CHF - 1300.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10099-58-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3La |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.26 |
MDL-Nummer | MFCD00011068 |
InChI-Schlüssel | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10287660
|
Thermo Scientific Acros
315230100 |
10 g | Glasflasche |
111.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10404545
|
Thermo Scientific Acros
315230500 |
50 g | Glasflasche |
370.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13448518
|
Thermo Scientific Acros
315232500 |
250 g | Glasflasche |
1300.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10099-58-8 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spezifikation
1000.0°C | |
860.0°C | |
Weiß | |
99.9% | |
LaCl3 | |
15,5414 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.26 |
Lanthanum chloride | |
10099-58-8 | |
Pulver | |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
- Lanthanum chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum chloride