Learn More
Lanthanchlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448518
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1000.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum chloride
Schmelzpunkt 860.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel LaCl3
Merck Index 15,5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 245.26
Reinheit (%) 99.9%