Learn More
LAMR1 RPSA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A9A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | LAMR1 RPSA |
---|---|
Klon | 2A9A1 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16809895
|
Proteintech
67324-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16899885
|
Proteintech
67324-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The LAMR1, RPSA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LAMR1, RPSA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LAMR1, RPSA antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
LAMR1 RPSA | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
3921 | |
Primary |
2A9A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgM |