Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
4.35 CHF - 10.15 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 0.099 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15664667
|
Brady™
826613 |
50 mm | 43 mm |
6.50 CHF
7 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15674667
|
Brady™
826615 |
100 mm | 87 mm |
10.15 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15684667
|
Brady™
826616 |
200 mm | 173 mm |
4.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15694667
|
Brady™
826617 |
315 mm | 273 mm |
7.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |