Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke:  Brady™ 811696
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763879
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
250/Packung
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Druckgas
rot auf weiß
PIC 1804-50*50-B7541-RLL-C
Polyester
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Laminiertes Polyester
50 mm
50 mm
Diamantförmig
GHS-Symbolzeichen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Komprimiertes Gas; Breite:50mm, 250 St./Packung