Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke:  Brady™ 811696
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15614217
  • 170.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
250/Packung
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Druckgas
rot auf weiß
PIC 1804-50*50-B7541-RLL-C
Polyester
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Laminiertes Polyester
50 mm
50 mm
Diamantförmig
GHS-Symbolzeichen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Komprimiertes Gas; Breite:50mm, 250 St./Packung