Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Etiketten mit GHS-Symbol – explosiv
161.00 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Menge | 250/Packung |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0.099 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15654207
|
Brady™
811681 |
50 mm | 50.00 mm |
166.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11733879
|
Brady™
811681 |
50 mm | 50.00 mm | N/A | |||||
15644207
|
Brady™
811679 |
100 mm | 100.00 mm |
433.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11598864
|
Brady™
811679 |
100 mm | 100.00 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
- Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
- Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Glanz | |
250/Packung | |
0.099 mm | |
Diamantförmig |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
Deutsch |