Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Etiketten mit GHS-Symbol – explosiv
Marke:  Brady™ 811681
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654207
  • 166.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
  • Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
  • Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
  • Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Spezifikation
PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C
Laminiertes Polyester
Dauerhaftes Acryl
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Deutsch
Glanz
250/Packung
50 mm
50.00 mm
Diamantförmig
Schwarz auf Weiß