Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Etiketten mit GHS-Symbol – explosiv
Marke:  Brady™ 811679
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11598864
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
  • Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
  • Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
  • Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Spezifikation
PIC 1801-100*100-B7541-RLL
Laminiertes Polyester
Dauerhaftes Acryl
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Deutsch
Glanz
250/Packung
100 mm
100.00 mm
Diamantförmig
Schwarz auf Weiß