Learn More
Brady™ Gestanztes Antirutschband aus laminiertem Polyester
Reflektierende & langnachleuchtende Antirutsch-Beläge, Zuschnitte
115.00 CHF - 713.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731336
Unterlagen ansehen
Brady™
078196
Schwarz 140 x 140 mm 50/Packung
169.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721336
Unterlagen ansehen
Brady™
078195
Schwarz 150 x 600 mm 50/Packung
713.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11711336
Unterlagen ansehen
Brady™
078192
Schwarz 19 x 600 mm 50/Packung
115.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796925
Unterlagen ansehen
Brady™
078162
Schwarz, Black 150 x 600 mm 24/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11701336
Unterlagen ansehen
Brady™
078177
Rot 140 x 140 mm 50 pro Packung
169.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement bodenbel
  • Antirutsch-Belag, Zuschnitte
Spezifikation
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
-40°C bis 70°C
Polyester
-40°F to +158°F
0,162 mm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 bis 2 Jahre