Learn More
Brady™ Gestanztes Antirutschband aus laminiertem Polyester
Reflektierende & langnachleuchtende Antirutsch-Beläge, Zuschnitte
Marke: Brady™ 078196
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement bodenbel
- Antirutsch-Belag, Zuschnitte
Spezifikation
ANTISKID TAPE BLACK 140X140MM PK 50 | |
140 x 140 mm | |
5.51 in. | |
140 mm | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
140 mm | |
Schwarz | |
Rutschfestes Klebeband |
Rutschfestes Klebeband – Gestanzte Klemme – Schwarz | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
5.5 in. | |
50/Packung | |
-40°C bis 70°C | |
5.51 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Gestanztes Antirutschband aus laminiertem Polyester > Abmessungen:140 x 140 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur