Learn More
Laminarin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417459
Zum Warenkorb hinzufügen
Laminarin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417459
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15417459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66193.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laminarin ist ein Speicherglucan und wird aktuell zur Untersuchung der Interaktion mit Laminarinase als Substrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (leicht erhitzt). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9008-22-4
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00046691
InChI-Schlüssel DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,5-Triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laminarin
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Merck Index 14,5350
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Optische Drehung −45° (c=2 in Water)
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberJ66193.03,J66193.06,J66193.MD
ChargennummerM10L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ66193.03,J66193.06,J66193.MD
ChargennummerZ02F036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ66193.03,J66193.06,J66193.MD
ChargennummerN28I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ66193.03,J66193.06,J66193.MD
ChargennummerM13H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog NumberJ66193.03,J66193.06,J66193.MD
Name des Produkts
Laminarin, Thermo Scientific Chemicals >