Learn More
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision zu bieten.
623.41 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Autoklavierbar Autoklavierbar
Grip Type Ergonomisch
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Lambda™ EliteTouch™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16339921
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6061
0,5 bis 10 μl
623.41 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16349921
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6062
5 bis 50 μl
623.41 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16359921
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6063
20 bis 200 μl
623.41 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16369921
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6064
30 bis 300 μl
623.41 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655
Ergonomisch
Lambda™ EliteTouch™
Ergonomisch
1
Autoklavierbar
12
Pipette
Gebrauchsanweisung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug, 3 farbige Druckknöpfe
3 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten