Learn More
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision zu bieten.
Marke:  Corning™ 6061
502.10 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16339921
  • 623.41 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Pipettierer wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision zu bieten. Die leichte Konstruktion, die konturierte Form des Griffs und der 4-stellige Zähler wurden für ein bequemes Pipettieren entwickelt. Alle Pipetten verfügen über eine gleichmäßige Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte, um Belastungen und Ermüdungen des Handgelenks (RSI) zu verringern. Farbige Drucktasten (im Lieferumfang enthalten) können helfen, den Anwender oder die Anwendung zu definieren, um die Probensicherheit zu gewährleisten und das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Erfahren Sie mehr aus Nordamerika
Erfahren Sie mehr aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 10,0 bis ± 2,0
Autoklavierbar
12
Pipette
Ergonomisch
0.02 μl
1
ISO 8655
Ergonomisch
Lambda™ EliteTouch™
0,5 bis 10 μl
Gebrauchsanweisung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug, 3 farbige Druckknöpfe
≤8,0 bis ≤1,2
3 Jahre
Name des Produkts
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Mehrkanalpipetten > 0,5 bis 10 μl