Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 6x
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
94.95 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 6X
Produkttyp Probenladepuffer
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laemmli SDS-PAGE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15493939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J61337.AC
25 mL
94.95 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15403949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J61337.AD
50 mL
149.00 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll. Laemmli SDS-Probenpuffer werden als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet. Ebenso wird er für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Diese Verbindung besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromophenolblau
  • Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine. SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
  • Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
  • Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
  • Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Probenladepuffer
Laemmli SDS-PAGE
6X
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 6x