Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 6x
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61337.AC
92.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll. Laemmli SDS-Probenpuffer werden als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet. Ebenso wird er für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Diese Verbindung besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromophenolblau
- Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine. SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
- Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
- Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
- Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
Spezifikation
Blau | |
Probenladepuffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
6X | |
Flüssig | |
25 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium lauryl sulphate, 2-mercaptoethanol, phenol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N02L500 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | J61337.AC,J61337.AD |
M31L526 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | J61337.AC,J61337.AD |
Y25K530 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J61337.AC,J61337.AD |
Y25K529 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J61337.AC,J61337.AD |
Y29K514 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | J61337.AC,J61337.AD |