Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 4X
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
65.80 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Konzentration | Gehäuse 4X |
Produkttyp | Probenladepuffer |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laemmli SDS-PAGE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15415809
|
Thermo Scientific Chemicals
J63615.AD |
50 mL |
114.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15405809
|
Thermo Scientific Chemicals
J63615.AC |
25 mL |
65.80 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Laemmli SDS sample buffer is used for protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system, The SDS detergent denatures the proteins and subunits and gives each an overall negative charge so that each will separate based on size. The bromophenol blue serves as a dye front that runs ahead of the proteins and also serves to make it easier to see the sample during loading.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
- Der Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromphenolblau
- Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine.SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
- Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
- Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
- Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
Spezifikation
Blau | |
Probenladepuffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
Gehäuse 4X | |
Flüssig |