Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 4X
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63615.AD
110.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15415809
  • 114.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Laemmli SDS sample buffer is used for protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system, The SDS detergent denatures the proteins and subunits and gives each an overall negative charge so that each will separate based on size. The bromophenol blue serves as a dye front that runs ahead of the proteins and also serves to make it easier to see the sample during loading.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Der Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromphenolblau
  • Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine.SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
  • Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
  • Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
  • Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Probenladepuffer
Laemmli SDS-PAGE
Gehäuse 4X
Flüssig
50 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY18K550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ63615.AD,J63615.AC
ChargennummerW06K548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberJ63615.AD,J63615.AC
ChargennummerR17K504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ63615.AD,J63615.AC
ChargennummerR17K505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ63615.AD,J63615.AC
ChargennummerQ19K507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ63615.AD,J63615.AC
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 4X > 50 ml