Learn More
Melford Lactic Acid 88% Solution
ACS Reagent Grade
47.50 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactic Acid
CAS 50-21-5
Hinweise zur Reinheitsqualität ACS Reagent Grade
Summenformel C3H6O3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018371
Unterlagen ansehen
Melford
L17500-500.0
500 mL
47.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018370
Unterlagen ansehen
Melford
L17500-4000.0
4 L
202.00 CHF
4 Liter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018369
Unterlagen ansehen
Melford
L17500-1000.0
1 L
66.60 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ACS Reagent Grade
ACS Reagent Grade
Spezifikation
Spezifikation
Lactic Acid
50-21-5
ACS Reagent Grade
C3H6O3