Learn More
Melford Lactic Acid 88% Solution
ACS Reagent Grade
Marke: Melford L17500-500.0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ACS Reagent Grade
ACS Reagent GradeSpezifikation
Lactic Acid | |
ACS Reagent Grade | |
500 mL |
50-21-5 | |
C3H6O3 |