Learn More
Melford Lactic Acid 88% Solution
ACS Reagent Grade
Marke:  Melford L17500-4000.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018370
  • 202.00 CHF / 4 Liter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ACS Reagent Grade
ACS Reagent Grade
Spezifikation
Spezifikation
Lactic Acid
ACS Reagent Grade
4 L
50-21-5
C3H6O3