Learn More
Oxoid UK Milchsäure 10 %
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
95.25 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Herkunftsland Großbritannien
Format Kiste
Medientyp Zusatzstoff
Produkttyp Medien-Zusatzstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10076732
Unterlagen ansehen
Oxoid UK
SR0021H
10 x 1 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10517153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Oxoid UK
SR0021K
10 x 5 ml
95.25 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
Kiste
Medien-Zusatzstoff
Großbritannien
Zusatzstoff
Senkt den pH-Wert von Kulturmedien
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Produktidentifikator
  • LACTIC ACID 10%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lactic Acid 90%