Learn More
Oxoid UK Milchsäure 10 %
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
Marke: Oxoid UK SR0021K
83.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Kiste | |
Medien-Zusatzstoff | |
10 x 5 ml |
Großbritannien | |
Zusatzstoff | |
Senkt den pH-Wert von Kulturmedien | |
10 x 5 ml |