Learn More
Oxoid UK Milchsäure 10 %
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
Marke: Oxoid UK SR0021H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien, hauptsächlich zur Senkung des pH-Werts
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Kiste | |
Medien-Zusatzstoff | |
10 x 1 ml |
Großbritannien | |
Zusatzstoff | |
Senkt den pH-Wert von Kulturmedien | |
10 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- LACTIC ACID 10%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic Acid 90%