Learn More
IKA™ labworldsoft™6 Starter-Laborsoftware
Laborsoftware zur Steuerung von Laborgeräten, zur Automatisierung von Prozessen und Dokumentation Ihrer Messungen und Ergebnisse.
Marke: IKA™ 0020019397
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integriert IKA Laborgeräte und unterstützt Geräte verschiedener anderer Hersteller.
- Kommunikation über RS232, USB, Bluetooth oder Netzwerkverbindung
- Ermöglicht die Aufzeichnung verschiedener physikalischer Parameter wie Drehmoment, Temperatur, Drehzahl, pH-Wert usw.
- Für eine bessere Analyse und Dokumentation können Werte auf verschiedene Weise angezeigt werden, z. B. in einem y/t-Diagramm.
- Große Gerätebibliothek.
- Für verschiedene Anwendungen können unterschiedliche Konfigurationen erstellt werden.
- Starter-Lizenz: Sie können aus 3 Gerätetypserien, mit der Sie arbeiten möchten, aus der Gerätebibliothek auswählen. Die Anzahl der Geräte im Arbeitsbereich ist auf 3 beschränkt. Update-Lizenzierung verfügbar.
- Hardware- und Softwareanforderungen:
- Prozessor: Die Frequenz des Intel Core i5 Prozessors (ein Intel Core i7 Prozessor empfohlen) darf nicht weniger als 2,6 GHz bei nicht weniger als 2 Kernen betragen
- Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystem)
- RAM: Nicht weniger als 8 GB // Empfohlen 16 GB
- Lagerung: Mindestens 10 GB freie Festplatte
- Grafikkarte: Keine besonderen Anforderungen
- Optisches Laufwerk: DVD-/CD-Laufwerk – nicht erforderlich
- Schnittstellen: USB: Mindestens 4 Anschlüsse // Empfohlen: 6 Anschlüsse, WLAN/LAN: Ja (1 Port ist ausreichend)
- Kommunikationsschnittstellen für die Kommunikation mit Laborgeräten: Für spezielle Zwecke können Adapter verwendet werden, um verschiedene Kommunikationsschnittstellen auf Ihrem PC bereitzustellen. (Dies kann z. B. 1x USB-Anschluss an 4x RS232-Anschlüsse sein). Dies hängt von der Anzahl, dem Typ und den Kommunikationsschnittstellen des jeweiligen Geräts ab.
- Maus und Tastatur: Erforderlich, keine besonderen Anforderungen.
- Empfohlener Monitor: Mindestens 24 Zoll, mit einer Auflösung von mindestens 1920x1080 Pixel.
- Für technischen Support nutzen Sie bitte unsere Service-Hotline für Europa unter +49-7633-831-0 oder senden Sie eine E-Mail an vertrieb@ika.de.
Spezifikation
Starter-Lizenz | |
Windows 7, 8 oder 10, verschiedene Laborgeräte |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ labworldsoft™6 Starter-Laborsoftware > Zur Verwendung mit verschiedenen Laborgeräten unter Windows7, 8 oder 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur