Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC
Mit diesen BPC-Beuteln vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke: Thermo Scientific™ SH30714.04
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen (MPC-Einsatz) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis zu 50 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
- 11 Größen von 50 ml bis 50 l
- Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
Transport und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
Spezifikation
50 L | |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
50 L, each | |
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 in.) | |
Zeile 2.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7mm (0,38 x 0,5 in.) | |
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in. |
82,6cm x 58,4cm (32,5 in. x 23 in.) | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Gammabestrahlt | |
Zeile 3.Mit Stopfen, ohne Schlauch | |
Labtainer™ | |
CX5-14 |