Learn More
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip
Designed to collect samples to detect the presence of microbiological contaminations
245.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 450 mL
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17976469
Unterlagen ansehen
Labplas
KSS-67110-DE
DE Neutralisierungspuffer
245.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nachweis von Listeria, Salmonella und E. coli
  • Schadstofffrei
  • Unbehandeltes Polyethylen
  • Große Öffnung der Tasche
  • Leicht zu bedienende Zuglaschen
  • Schwamm zum Schwabben
  • Dehydrierter Schwamm
Spezifikation
Spezifikation
450 mL
Polyethylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip