Learn More
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen
Bietet präzise Höheneinstellung über einen Knauf. Fisherbrand™ Laborhebebühnen werden aus Aluminiumlegierung hergestellt, die Hubschraube besteht aus Edelstahl.
156.00 CHF - 317.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Enthält | Edelstahl-Schraubenwinde |
Produkttyp | Labor-Hebebühne |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stativstab, 12 mm Durchmesser |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Basis | Länge (metrisch) Basis | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Basis | Länge (metrisch) Basis | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11517023
|
Fisherbrand™
2046FISH |
260 mm | 280 mm | 35 kg | 60 bis 450 mm (obere Fläche) |
317.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11597013
|
Fisherbrand™
2044FISH |
100 mm | 110 mm | 15 kg | 40 bis 145 mm (obere Fläche) |
156.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11507023
|
Fisherbrand™
2045FISH |
160 mm | 170 mm | 25 kg | 50 bis 270 mm (obere Fläche) |
221.49 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Der Scherenhubmechanismus wird über den Kunststoffknauf betätigt
- Jede Platte kann als Basis verwendet werden
- In diversen Plattenmaßen erhältlich
Spezifikation
Aluminium | |
Labor-Hebebühne | |
Je 1 |
Edelstahl-Schraubenwinde | |
Stativstab, 12 mm Durchmesser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen