Learn More
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen
Bietet präzise Höheneinstellung über einen Knauf. Fisherbrand™ Laborhebebühnen werden aus Aluminiumlegierung hergestellt, die Hubschraube besteht aus Edelstahl.
Marke:  Fisherbrand™ 2044FISH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597013
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Kunststoffknopf betreibt die Scherenhebebühne
  • Beide Platten können als Grundfläche verwendet werden
  • Erhältlich mit verschiedenen Plattenabmessungen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
110 mm
15 kg
Labor-Hebebühne
Je 1
40 bis 145 mm (obere Fläche)
100 mm
Edelstahl-Schraubenwinde
Stativstab, 12 mm Durchmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen > Breite: 100mm, Länge: 110 mm; Volumen: 15 kg; Höhe: 40 – 145 mm