Learn More
Bochem™ Laborwagen mit drei Einlegeböden
Mit dem Bochem™ Laborwagen können Sie Laborproben, Geräte und andere Gegenstände bequem im Labor transportieren und lagern. Zwei Laufrollen mit Fußbremsen für zusätzliche Stabilität.
Marke: Bochem™ 11431
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei Einlegeböden
- Edelstahl
- Maximal 75 kg Last (25 kg pro Platte)
- Griffe an beiden Seiten des Wagens
- Arretierbare Laufrollen für zusätzliche Stabilität
Spezifikation
Einlegeböden: 800 x 500 mm | |
900 x 600 x 940 mm | |
75 kg | |
Edelstahl | |
3 |
Laborwagen/Transportwagen | |
Lagerung oder Transport | |
Fußbremse | |
4 | |
Rollen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Laborwagen mit drei Einlegeböden > Laborwagen; Kapazität: 75 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur