Learn More
Labconco™ Laborwagen aus Edelstahl
Für eine Vielzahl von Laborzubehör, -ausrüstung und -behältern
Marke:  Labconco™ 8019000
Artikelnummer. 13484836
  • 950.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tragfähigkeit:181kg (400 lb.)
  • Zwei herausnehmbare Wannen aus Edelstahl sind auf drei Seiten 2 in. (5 cm) tief; eine offene Seite für den einfachen Transfer von der Arbeitsplatte zum Wagen
  • Langlebiger, geschweißter Rahmen mit gletscherweißer, korrosionsbeständiger, gebackener Pulverbeschichtung
  • Hartgummirollen mit 4 in. (10 cm) Durchmesser stabilisieren die Bewegung auf rauem, unebenem Boden; zwei Laufrollen verfügen über Feststeller
  • Lebenslange Garantie
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.Gewicht:50 lb. (23 kg).
Serviceleistungen
Lebenslange Garantie.
Spezifikation
Spezifikation
34,88 x 19,0 x 36,38 in. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Zwei herausnehmbare Pfannen aus poliertem Edelstahl 304; Rollen mit 4 in. Durchmesser, zwei davon mit Fußverriegelungen; extrudierte Griffe aus Gummi; pulverbeschichteter 18 Gauge-Stahlrohrrahmen in Gletscherweiß; ID-Etikett
400 lb.
Stahl
Name des Produkts
Labconco™ Laborwagen aus Edelstahl > Höchstlast:400 lb.; Abmessungen:19-1/8 L x 34-7/8 B x 36-3/8 in. H