Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
Marke:  Poulten Graf™ 101 10633
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792358
  • 1005.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
  • Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
  • Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
  • Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
  • Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Spezifikation
Spezifikation
Softop Flasche
1 bis 5 ml
Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser > Kapazität: 5 ml; Enthält: Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben