Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke: Labconco™ 7547000
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
- 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
- Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Gefriertrocknungsadapter | |
Gerade | |
Fast freeze™ Fläschchen | |
1,27 cm | |
1.27 cm | |
8.26 cm | |
0,2 kg |
Edelstahl | |
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen | |
0,5 in. | |
0.5 in. | |
3.25 in. | |
0.5 lbs. |