Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA223I-1CEU
2550.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695643
  • 3025.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat
Geprüft
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤1,0 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
220 g
1 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application components
    • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:06
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:06
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:54
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:54
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
      • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:08
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:08
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application counting
      • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:21
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:21
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:23
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:23
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
      • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Brochures
        Product Guides
        Zertifikate
        Zubehör anzeigen
        Name des Produkts
        Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung > 220 g, 1 mg, verifiziert