Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke:  Labconco™ 7547400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10763374
  • 54.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
Edelstahl
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
0,5 in.
0.5 in.
5.0 in
0.5 lbs.
40, 80 ml
45°-Biegung
Fast freeze™ Fläschchen
1,27 cm
1.27 cm
12.7 cm
0,2 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter > Edelstahl; 45° Biegung; 0.5 Zoll