Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ II Reverse Transkriptase
Eine verbesserte Version von SuperScript RT
Marke:  Invitrogen™ 18064022
149.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10635003
  • 213.00 CHF / 2 K-Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SuperScript II Reverse Transcriptase (RT) ist eine DNA-Polymerase, die aus einsträngiger RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert. Dieses Enzym wird zur Reduzierung der RNase H-Aktivität gentechnisch durch das Einbringen von Punktmutationen im RNase H-aktiven Zentrum manipuliert. Diese Strukturmodifikation verhindert den Abbau von RNA-Molekülen während der Synthese der Erststrang-cDNA und verleiht SuperScript II RT überlegene Leistungsmerkmale.
  • Leistung: Reduzierte RNase H-Aktivität führt zu besserer Ausbeute an Erststrang-cDNA
  • Größe der cDNA: Erzeugung von RT-PCR-Produkten bis zu 12 kb
  • Thermostabilität: volle Aktivität bei 42 °C
  • Flexibilität: verwendet entweder Gesamt- oder Poly(A)+-RNA
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
  • Konzentration: 200 U/μl
  • Definition einer Einheit:Eine Einheit von SuperScript II RT ist die Menge an Enzym, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C mit Poly(A)•Oligo(dT)12 – 18 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefallbares Material
  • einzubauen Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)12 – 18, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 Minuten bei 37 °C
  • Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
  • Endproduktgröße: 12,3 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript II Reverse Transkriptase 1x 2.000 Einheiten (200 E/μl)
• 5X-Erststrangpuffer
• 100 mM DTT
Lagerung bei –20 °C
Hoch
Reverse Transkription
2000 Einheiten
Keine
200 U/μl
10 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Rörchen
50 min
42 °C
SuperScript II
Nasseis
cDNA (Erststrang)
Separate Komponenten
Bis 12,3 kb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ II Reverse Transkriptase > 10 Reaktionen; 2.000 Einheiten