Learn More
Labconco™ CentriVap™ -105 Kaltfallen
Sammelt verdampfte Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator und schützt eine Zubehör-Vakuumpumpe vor Flüssigkeiten mit sehr niedrigem Gefrierpunkt
8970.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Typ | Arbeitsfläche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittel mit sehr niedrigem Gefrierpunkt |
Temperaturbereich (metrisch) | -105 °C |
Breite (angloamerikanisch) | 24,1 in. |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12695345
|
Labconco™
7385030 |
230 V 50 Hz | Schuko |
8970.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Sammelt verdampfte Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator und schützt eine Zubehör-Vakuumpumpe vor Flüssigkeiten mit sehr niedrigem Gefrierpunkt
- Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, Epoxidharz-beschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten;
- Temperaturkurve, die grün aufleuchtet, wenn die Kollektorspule die Betriebstemperatur von -65 °C erreicht
- HFCKW-freies Kühlsystem mit 1/3 PS-Kompressoren senkt die Kaltfalle in weniger als 40 min auf -105 °C (-157 °F).
- 4 l-Kollektor aus Edelstahl
- Acryldeckel mit zwei Schnelltrennverbindungen für den Anschluss an einen CentriVap Konzentrator
- Ablassöffnung aus Edelstahl mit korrosionsbeständigem Nylonventil
- Erdungsklemme und EIN/AUS-Netzschalter
Spezifikation
Edelstahl | |
Lösungsmittel mit sehr niedrigem Gefrierpunkt | |
24,1 in. | |
17,6 in. | |
23.9 in. | |
170 lbs. |
Arbeitsfläche | |
-105 °C | |
61.2 cm | |
44.7 cm | |
60.7 cm | |
77 kg |