Learn More
Labconco 500, 750 und 1000 ml Lyph-Lock-Flachdichtung
Die flexible Silikondichtung greift die Ober- und Unterseite des Lyph-Lock-Kolbens.
Marke:  Labconco 7559400
Artikelnummer. 15163055
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die flexible Silikondichtung greift die Ober- und Unterseite des Lyph-Lock-Kolbens. Der Ring hält während des Vorfrierens und der Lyophilisierung sicher zusammen. Glaskolben halten einer Höchsttemperatur von 490 °C stand. Dichtungen halten einer Höchsttemperatur von 450 °C stand.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 lbs.
0,2 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco 500, 750 und 1000 ml Lyph-Lock-Flachdichtung >