Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detektionssystem: HRP-Polymer (gebrauchsfertig)
Nutzen Sie die Vorteile eines einschrittigen Polymersystems, das zusammen mit dem Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Nachweissystem eine höhere Empfindlichkeit, Zeitersparnis und einfachen Nachweis bietet: HRP-Polymer (gebrauchsfertig).
2615.00 CHF
Spezifikation
Chromagen Nicht enthalten
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Lagerungsbedingungen 2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Enzym Peroxidase
Substrate Nicht enthalten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12644017
Unterlagen ansehen
Epredia™
TL-125-HLJ
125mL
2615.00 CHF
125 Milliliter
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie die Vorteile eines Polymer-Systems in nur einem Arbeitsschritt, das mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Nachweissystem eine höhere Empfindlichkeit, Zeitersparnis und einfache Detektion bietet: HRP-Polymer (gebrauchsfertig).
UltraVision ONE ist ein robustes Polymersystem mit einem Arbeitsschritt, das sich durch optimale Empfindlichkeit, Zeitersparnis und eine einfache Detektion auszeichnet. UltraVision ONE HRP-Polymer ist innovative, patentierte Technologie. Das Polymersystem besteht aus kleineren Aminosäure-Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung. Schließlich gibt dies dem Anwender eine höhere Sensitivität und Antikörperwirksamkeit. UltraVision ONE HRP-Polymer ermöglicht es, mit weniger Antikörper ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Da dieses System Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar. Für eine optimale Auswertung müssen geeignete Positiv- und Negativkontrollen mitgeführt werden.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml UltraVision ONE HRP-Polymer (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml UltraVision ONE HRP-Polymer (TL-125-PHJ)
Hinweis:
Das UltraVision ONE HRP-Polymer-Detektionssystem dient zur Detektion von Kaninchen- und Maus-Immunglobulinen, die an das Antigen in den Gewebeschnitten gebunden sind. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Polymer-Formulierung lokalisiert. Das Aminosäurepolymer wird an Meerrettich-Peroxidase und die Fab-Fragmente von Ziege-Anti-Kaninchen und Ziege-Anti-Maus konjugiert. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht enthalten
2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Nicht enthalten
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Peroxidase
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detektionssystem: HRP-Polymer (gebrauchsfertig)