Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detektionssystem: HRP-Polymer (gebrauchsfertig)
Nutzen Sie die Vorteile eines einschrittigen Polymersystems, das zusammen mit dem Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Nachweissystem eine höhere Empfindlichkeit, Zeitersparnis und einfachen Nachweis bietet: HRP-Polymer (gebrauchsfertig).
Marke:  Epredia™ TL-125-HLJ
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12644017
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
625 bis 1250 Tests
125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml UltraVision ONE HRP Polymer (TL-125-PHJ)
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Peroxidase
Nicht enthalten
125mL
Nicht enthalten
2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Lab Vision™, UltraVision™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detektionssystem: HRP-Polymer (gebrauchsfertig) > 125 ml; 625-1250 Tests